3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20138.03 B20138.06
B20138.03EA 849 DKK
B20138.03 B20138.06
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Purity: 97% CAS No.: 5819-40-9 Molecular Formula: C4H5BrN2O Formula Weight: 177.02 Melting Point: 73-75° MDL No.: MFCD00052553
Formel: C₄H₅BrN₂O
Smeltepunkt: 73…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052553
CAS-nummer: 5819-40-9