3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H34227.03 H34227.06
H34227.03EA 779 DKK
H34227.03 H34227.06
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₆IN₃
Smeltepunkt: 177…179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261138
CAS-nummer: 88805-76-9