3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-1H-indazol-3-amine
H34143.MD H34143.03 H34143.06
H34143.MDEA 592 DKK
H34143.MD H34143.03 H34143.06
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₆ClN₃
Smeltepunkt: 157…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00663139
CAS-nummer: 20925-60-4