Tin(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
89669.A1
89669.D5
89669.A1EA
1700
DKK
89669.A1
89669.D5
Tin(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) i vandigopløsning
Tin(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 13814-97-6
Molecular Formula: B2F8Sn
Formula Weight: 292.30
Physical Form: Liquid
Density: 1.670
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00054047
Formel:
B₂F₈Sn Massefylde: 1,670 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00054047 CAS-nummer: 13814-97-6 EINECS: 237-487-6 UN nummer: 3264 ADR: 8,III |