2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50549.03
H50549.06
H50549.03EA
885
DKK
H50549.03
H50549.06
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Purity: 96%
CAS No.: 254732-51-9
Molecular Formula: C9H4ClF3N2
Formula Weight: 232.59
MDL No.: MFCD00243891
Formel:
C₉H₄ClF₃N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00243891 CAS-nummer: 254732-51-9 |