3-Ethynylthiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
E0892-5G
E0892-1G
TCIAE0892-5GEA
1370
DKK
TCIAE0892-5G
TCIAE0892-1G
3-Ethynylthiophene ≥97.0% (by GC)
3-Ethynylthiophene
Formel:
C₆H₄S Kogepunkt: 50°C Flammepunkt: 46°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04039973 CAS-nummer: 67237-53-0 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |