Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H35502.03 H35502.MD
H35502.03EA 1700 DKK
H35502.03 H35502.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₇H₆N₂
Kogepunkt: 37…39 °C (0,2 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08752622
CAS-nummer: 274-56-6