4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C2282-1G C2282-5G
TCIAC2282-1GEA 214 DKK
TCIAC2282-1G TCIAC2282-5G
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0% (by GC)
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Formel: C₆H₈ClNO
Molekylvægt: 145.59 g/mol
Kogepunkt: 88°C
Flammepunkt: 96°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003154
CAS-nummer: 19788-37-5
EINECS: 243-312-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89c149aa46c47eb979a59b5499b024865c40d2bb&vid=89c149aa46c47eb979a59b5499b024865c40d2bb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %