3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33202.MD H33202.06 H33202.03
H33202.MDEA 526 DKK
H33202.MD H33202.06 H33202.03
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈BrN₃
Smeltepunkt: 133…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864804
CAS-nummer: 1000018-06-3