Tri(2-furyl)phosphine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T1643-1G T1643-5G
TCIAT1643-1GEA 378 DKK
TCIAT1643-1G TCIAT1643-5G
Tri(2-furyl)phosphine ≥98.0% (by GC)
Tri(2-furyl)phosphine
Formel: C₁₂H₉O₃P
Kogepunkt: 136°C
MDL Number: MFCD00151857
CAS-nummer: 5518-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a59699b7d0a1269f1ea8739848a3e0d6422bd900&vid=a59699b7d0a1269f1ea8739848a3e0d6422bd900&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C