1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0046-25G P0046-5G
TCIAP0046-25GEA 1050 DKK
TCIAP0046-25G TCIAP0046-5G
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98.0% (by GC)
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Formel: C₆H₁₀N₄
Kogepunkt: 194°C
MDL Number: MFCD00005939
CAS-nummer: 54-95-5
EINECS: 200-219-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df30fe7983e24fd57b3c204cf2005c18ea534829&vid=df30fe7983e24fd57b3c204cf2005c18ea534829&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency