1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L16185.06
L16185.14
L16185.06EA
345
DKK
L16185.06
L16185.14
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98%
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Purity: 98%
CAS No.: 54-95-5
Molecular Formula: C6H10N4
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 194°/12mm
Merck Reference: 14,7141
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005939
Formel:
C₆H₁₀N₄ Kogepunkt: 194 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 59…61 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005939 CAS-nummer: 54-95-5 EINECS: 200-219-3 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,7141 |