5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) 0.3 mol/l in acetonitrile activator reagent, Novabiochem®
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: BMT, BTT
8.57001.1000 8.57001.2500 8.57001.2500 8.57001.1000
MERC8.57001.1000EA 2960 DKK
MERC8.57001.1000 MERC8.57001.2500 8.57001.2500 8.57001.1000
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) 0.3 mol/l in acetonitrile activator reagent, Novabiochem®
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Formel: C₈H₈N₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068731
CAS-nummer: 21871-47-6
UN nummer: 1648
ADR: 3,II