Di-tert-butyl pyrocarbonat ∼30% in THF
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
D3879-100ML D3879-500ML
TCIAD3879-100MLEA 370 DKK
TCIAD3879-100ML TCIAD3879-500ML
Di-tert-butyl pyrocarbonat ∼30% in THF
Di-tert-butyl pyrocarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Molekylvægt: 218.25 g/mol
Kogepunkt: 235
Flammepunkt: 37
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008805
CAS-nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN nummer: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8191cde168e578e1813a4f16f8b7c5574c52250c&vid=efbadca90798d728c70ca76e3d52abe69ec72da9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%