N-Fmoc-L-norleucine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-Nle-OH, FMOC-L-Norleucine
8.52014.0025 8.52014.0005
04-12-1028-25EA 4500 DKK
04-12-1028-25 04-12-1028-5
N-Fmoc-L-norleucine
N-Fmoc-L-norleucine
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
MDL Number: MFCD00037537
CAS-nummer: 77284-32-3