N-Fmoc-D-norleucine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Fmoc-D-Nle-OH
8.52163.0025
8.52163.0005
04-13-1059-25EA
9050
DKK
04-13-1059-25
04-13-1059-5
N-Fmoc-D-norleucine
N-Fmoc-D-norleucine
Formel:
C₂₁H₂₃NO₄ Molekylvægt: 353.4 g/mol |
MDL Number:
MFCD00155639 CAS-nummer: 112883-41-7 |