DrySyn® køleblokke med en eller flere positioner, DrySyn SnowStorm
Leverandør: ASYNT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ADS10 ADS8
442-0870EA 28620 DKK
442-0870 442-0861
DrySyn® køleblokke med en eller flere positioner, DrySyn SnowStorm
Bloktermostater Bloktermostater
Til kontrolleret afkøling af 25 til 1000 ml kolber uden brug af reaktionsbeholdere med kappe. Enhederne giver mulighed for aktiv temperaturstyring fra +150 til −30 °C (afhængigt af cirkulatorens specifikation).
  • Kompatible med alle standard-laboratoriecirkulator- eller -kølersystemer og alle standard-magnetomrørere eller omrørermotorer
  • Kompatible med standard-laboratoriekolber med rund bund
  • Præcis temperaturstyring af køleblokkens eller kolbens indhold (afhængigt af den anvendte cirkulator)
  • Mulighed for uovervåget drift af reaktioner, der køler natten over
  • Mulighed for programmering og styring af opvarmnings- og nedkølingsrampehastigheden (afhængigt af den anvendte cirkulator)