All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
- Ryglænets højde og hældning kan justeres
- Justering af sædehøjde med gaslift
- Polstring i kunstlæderbetræk, vaskbart og desinficeringssikkert
Glides: The glides are wear-proof plastic and have a large surface area, offering a high level of stability.
Castors: Dual-wheel castors with load-sensitive brakes, have to be right for the floor. All chairs are supplied with soft castors for hard floors as standard. Hard castors for soft floors are also available as an option.
Rullehjulsteknologi: Af sikkerhedshensyn må stole, hvor sædet er højere end 650 mm, ikke kunne bevæges, mens de er i brug. Med de innovative rullehjul, kan disse stole kun bevæges, når der sidder nogen på dem.
ESD (Electro Static Discharge, elektrostatisk udladning) henviser til elektrostatisk udladning fra ladede genstande eller personer. Elektrostatisk udladning kan medføre beskadigelse af mikroelektronikkomponenter.
Conforms to security level S2, GMP. Soft discharge is achieved on the basis of a fixed and defined discharge resistance of 106 Ω in accordance with DIN EN 61340-5-1.
Certificeringer: Overholder sikkerhedsniveau S2, GMP. Lav udladning opnås vha. en fast og defineret modstand på 106 Ω iht. DIN EN 61340-5-1.