Sikkerhedsankelstøvler, med snørebånd, Steelite™ WORK Constructo Nubuck, FW32
Leverandør: Portwest
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
FW32BKR40 FW32HOR44 FW32HOR43 FW32HOR42 FW32HOR41 FW32HOR40 FW32HOR39 FW32BKR47 FW32BKR46 FW32BKR45 FW32BKR44 FW32BKR43 FW32BKR41 FW32HOR47 FW32BKR39 FW32BKR42 FW32HOR45 FW32HOR46
PRTWFW32BKR40EA 714 DKK
PRTWFW32BKR40 114-7314 114-7313 114-7312 114-7311 114-7310 114-7309 PRTWFW32BKR47 PRTWFW32BKR46 PRTWFW32BKR45 PRTWFW32BKR44 PRTWFW32BKR43 PRTWFW32BKR41 114-7317 PRTWFW32BKR39 PRTWFW32BKR42 114-7315 114-7316
Sikkerhedsankelstøvler, med snørebånd, Steelite™ WORK Constructo Nubuck, FW32
Sko og støvler
Antistatisk ankelstøvle lavet af vandafvisende nubuck-kernelæder og dual-density phylon-/gummisål, som er modstandsdygtig over for olie og varme (300 °C).
  • Stødabsorberende hæl
  • Beskyttende skonæse i stål (200 J)
  • Punkteringsfri midtersål af stål
Farve: Sort/Honning.
Colour: Black/honey
Certificeringer: EN ISO 20345:2011; S3, SRA.