Laboratoriehomogenisatorer, Stomacher® 3500
Leverandør: Seward (FermionX)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3500/000 3500/001 3500/002
432-3130EA 47750 DKK
432-3130 432-0058 432-0059
Laboratoriehomogenisatorer, Stomacher® 3500
Homogenisatorer Laboratoriehomogenisator
Stomacher® laboratoriehomogenisatorer giver dig hurtig og pålidelig homogenisering af en lang række laboratorieprøver. Stomacher® apparaterne virker ved hjælp af dobbelte frem- og tilbagegående aggregater på den prøve, som er indkapslet i en steril plastpose.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Versatile and efficient blending and homogenisation of laboratory samples
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Machines do not need to be cleaned and sterilised between samples
  • No temperature increase
  • Sample volumes from 400 to 3500 ml
Stomacher® 3500 er konstrueret til store volumener med forskellige modeller til forskellige applikationer.
Standardversionen Jumbo
Vandtestningsversionen Biowasher, udviklet til test af Cryptosporidium og Giardia
Bioreaktormodel, med indbygget varmelegeme, specielt udviklet til test af Trichinella.
Stomacher® 3500 Jumbo: Jumbo Stomacher® har en række anvendelsesmuligheder inden for fødevareindustrien, hvor prøvestørrelser, som er større end standardprotokollerne, kræver en højere kapacitet. Inden for den farmaceutiske industri kan den fx også anvendes til blanding af pulverformige prøver.
Stomacher® 3500 'Water' Biowasher: Water Stomacher® har en større dørkapacitet end Jumbo og muliggør forarbejdning af større prøver, som ikke kan komprimeres, fx vandfiltre, operationskitler og kirurgiske bandager. Hele prøven og vaskeopløsningen tilbageholdes i posen.
Stomacher® 3500 'Thermo' Bioreactor: Thermo Stomacher® er designet til samtidig opvarmning og homogenisering af prøver. I døren findes et termostatstyret varmepanel, som kan hæve temperaturen i posen fra stuetemperatur til 50 °C i trin på 1 °C. Thermo anvendes primært ved Trichinella-test i produktionen af svinekød, men har også en række andre anvendelsesmuligheder som forsøgsfermenteringsanlæg, eller hvor der er behov for en enzym-/syrenedbrydning af et materiale.
Leveringsinformation: Enheden leveres med to stik: EU og UK.