System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® AF
Leverandør: Biosepar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
8486AF/50EA 0 DKK
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® AF
Kliniske diagnose systemer Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap® muliggør detektion af ormeæg, protozoer og laver. ParasiTrap® er et system til transport og parasitologisk analyse af afføring inden for human- og veterinærmedicin. Det består af et fuldstændigt aflukket system og 4 enkle diagnostiske trin: Fyld prøven i røret, tilsæt opløsningsmidler/farvestoffer, aktiver filtrering/opkoncentration og mikroskopisk undersøgelse. Det er udviklet til at lette den ubehagelige opgave med at behandle smittefarlig afføring i laboratoriemiljøer ved både at formindske risikoen for infektion og sikre det bedst mulige udbytte af parasitterne. Det lukkede system gør det også muligt at udføre makroskopiske, diagnostiske procedurer, hvor de er nødvendige. Dette diagnostiske koncept overholder fuldstændigt moderne kvalitetsstyringsprincipper i nationale og internationale retningslinjer (EU, CDC, WHO, BGA, DPG). Alle systemer er uden merthiolat og ether. "ParasiTrap® AF-system indeholder et fyldt behandlings- og transportrør I (med medium AF) og behandlingsrøret II med et
indbygget filtersystem af rustfrit stål. Tilbehør: separationsmedie B, farveopløsning medie C, engangspasteurpipetter, skeer og bomuldsvatpinde. Ekstra skruelåg til behandlingsrør II."
  • Højt parasitudbytte og stor diagnostisk pålidelighed
  • Mikroskoperingsfelter af enestående kvalitet
  • Enkel håndtering (analyserne kan afbrydes når som helst, også over et længere tidsrum)
  • Ingen nedkøling
  • Uden merthiolat (thimerosal)
  • Etherfri