System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual Eco
Leverandør: BioseparSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ParasiTrap Dual Eco indeholder fyldte behandlings- og transportrør I (50 stk. medie A Bailenger og 50 stk. medie A ECO) og 100 stk. behandlingsrør II med indbygget filtersystem af rustfrit stål.
Information om tilbehør: Separationsmedie B, farveopløsning medie C, engangspasteurpipetter, skeer og bomuldspinde. Ekstra skruelåg til behandlingsrør II.