Neutraliserende stoffer til automatiseret rengøring af glasvarer, neodisher® N
Leverandør: Dr. Weigert
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 5.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
agroalimentaire / technicienne qualité / chateauneuf de Gadagne
Ja, jeg anbefaler
très bon produit, lavage impeccable, aucune trace, je recommande
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
Ja, jeg anbefaler
Produit de qualité. Un léger dosage en machine suffit.
420130 420113 420126 420187 420133
148-3193EA 2060 DKK
148-3193 148-3194 148-3195 141-0939 148-3192
Neutraliserende stoffer til automatiseret rengøring af glasvarer, neodisher® N
Renseopløsninger Detergenter og Overflade Rengøringsmidler
neodisher® N.
  • Surt flydende koncentrat til neutralisering af basiske rester i den primære automatiserede rengøringscyklus eller til sur forbehandling af laboratorieglasvarer
  • Komponenter: >30 % fosforsyre
  • Dosering: 1 til 2 ml/L til neutralisering; 3 til 4 ml/L til sur forbehandling
Components: > 30% phosphoric acid
Dosage: 1 - 2 ml/l for neutralisation; 3 - 4 ml/l for acidic precleaning
Note: The materials are corrosive or irritant and care must be taken with the choice of materials for cleaning aluminiumMore Product Information