Opvaskepulver til automatiseret rengøring af glasvarer, neodisher® LaboClean A8
Leverandør: Dr. Weigert
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 3.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 2 Nej: 0 
agroalimentaire / technicienne qualite / chateauneuf de gadagne
Ja, jeg anbefaler
très bon produit de lavage , dommage qu'il n'existe pas en 5kg , système ouverture à l'intérieur pas très pratique sachant qu'il faut le refermer à chaque fois
410276 410266 410287
148-3112EA 1800 DKK
148-3112 148-3113 141-0938
Opvaskepulver til automatiseret rengøring af glasvarer, neodisher® LaboClean A8
Renseopløsninger Detergenter og Overflade Rengøringsmidler
neodisher® LaboClean A8.
  • Alkaline powder for universal applications, free of surfactants
  • Components: < 5% chlorine based bleaching agents; 15 to 30% phosphates; 1 to 5% dichloroisocyanuric acid sodium salt
  • Dosage: 2 to 5 g/L
Components: \< 5% chlorine based bleaching agents; 15 - 30% phosphates; 1 - 5% dichloroisocyanuric acid sodium salt.
Dosage: 2 - 5 g/l
Mildly alkaline powder especially suitable for removal of residues of culture media, tissues, blood, proteins and organic dyes. Free fromMore Product Information