Syrefaste handsker, Camapren®
Leverandør: KCL by Honeywell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
722.7 722.10 722.8 722.11 722.9 726.10 726.9 720.7 720.8 720.10 720.11 720.9 726.11 726.8
KCHL722.7EA 88.4 DKK
KCHL722.7 KCHL722.10 KCHL722.8 KCHL722.11 KCHL722.9 KCHL726.10 KCHL726.9 KCHL720.7 KCHL720.8 KCHL720.10 KCHL720.11 KCHL720.9 KCHL726.11 KCHL726.8
Syrefaste handsker, Camapren®
Handsker
Disse handsker lavet af polychloropren med bomuldsflokfor giver et mere holdbart alternativ til naturlatexhandsker. Materialet har en god kemisk og mekanisk modstand.
  • Fremragende følsomhed
  • Godt greb ved håndtering af fedtede og olierede dele
  • Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
  • Anatomisk design reducerer operatørtræthed
Handskerne er ideelle til laboratorie- og galvaniseringsarbejde samt til applikationer i kemi-, bil- og drikkevareindustrien.
Thickness: 0,65 mm
Colour: Black or red
EN 388 (1111), EN 374 (AKL); Cat. III; AQL 0,65
Certificeringer: 720: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Type A (AKLMOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL <0,65
722: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Type A (AKLMOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL <0,65
726: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Type A (AKLMOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL <0,65