4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H55531.03
H55531.06
H55531.03EA
738
DKK
H55531.03
H55531.06
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 56096-89-0
Molecular Formula: C7H4FIO2
Formula Weight: 266.01
Melting Point: 143-147°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04108278
Formel:
C₇H₄FIO₂ Smeltepunkt: 143…147 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04108278 CAS-nummer: 56096-89-0 ADR: 6.1,III |