4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I0418-1G I0418-5G
TCIAI0418-1GEA 329 DKK
TCIAI0418-1G TCIAI0418-5G
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
Formel: C₄H₁₁N₃S
MDL Number: MFCD00025144
CAS-nummer: 13431-36-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ded2502ff1f8e21e50e8687a55ca74f22b96918&vid=3ded2502ff1f8e21e50e8687a55ca74f22b96918&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C