3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19242.03 L19242.MD
L19242.03EA 1640 DKK
L19242.03 L19242.MD
3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate ≥97%
3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Formel: C₁₄H₁₁NOS
Smeltepunkt: 49…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060374
CAS-nummer: 206559-36-6
ADR: 8,III