Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
M2213-5G M2213-25G
TCIAM2213-5GEA 165 DKK
TCIAM2213-5G TCIAM2213-25G
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
Molekylvægt: 195.17 g/mol
MDL Number: MFCD01003947
CAS-nummer: 5471-82-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1908fd08b0b4252f9ca57cbd8f580cf5b5c19645&vid=1908fd08b0b4252f9ca57cbd8f580cf5b5c19645&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C