Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2220-25G
M2220-5G
TCIAM2220-25GEA
714
DKK
TCIAM2220-25G
TCIAM2220-5G
Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉NO₄ |
MDL Number:
MFCD00230865 CAS-nummer: 77324-87-9 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |