Methyl-2-phenoxybenzoate ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 2-phenoxybenzoate
L14584.09 L14584.18
L14584.09EA 354 DKK
L14584.09 L14584.18
Methyl-2-phenoxybenzoate ≥99%
Methyl-2-phenoxybenzoate
Purity: 99% CAS No.: 21905-56-6 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Refractive Index: 1.5760 Boiling Point: 130°/0.5mm MDL No.: MFCD03093064
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molekylvægt: 228.25 g/mol
Kogepunkt: 130 °C (0.5 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093064
CAS-nummer: 21905-56-6