Methylpropensyre(2,3-epoxypropyl)ester ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0590-25G M0590-500G
TCIAM0590-25GEA 140 DKK
TCIAM0590-25G TCIAM0590-500G
Methylpropensyre(2,3-epoxypropyl)ester ≥95.0% (by GC) stabilised
Methylpropensyre(2,3-epoxypropyl)ester
Formel: C₇H₁₀O₃
Kogepunkt: 189°C
Flammepunkt: 84°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005137
CAS-nummer: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&vid=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %