4-Fluorstyren ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-4-vinylbenzene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
F0461-25G F0461-5G
TCIAF0461-25GEA 1510 DKK
TCIAF0461-25G TCIAF0461-5G
4-Fluorstyren ≥98.0% (by GC) stabilised
4-Fluorstyren
Formel: C₈H₇F
Molekylvægt: 122.14 g/mol
Kogepunkt: 145
Smeltepunkt: -34.5
Flammepunkt: 35°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000361
CAS-nummer: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=041b7710ace0e72696caac2ad652482fc0d48b56&vid=041b7710ace0e72696caac2ad652482fc0d48b56&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %