Histamine (free base), Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine, Histamine
3779-1 3779-5
3779-1EA 1680 DKK
3779-1 3779-5
Histamine (free base), Millipore®
Histamine (free base)
Formel: C₅H₉N₃
Molekylvægt: 111.15 g/mol
MDL Number: MFCD00005210
CAS-nummer: 51-45-6
EINECS: 200-100-6