Olive oil
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8873.1 8873.2
ROTH8873.1EA 0 DKK
ROTH8873.1 ROTH8873.2
Olive oil
Olive oil
MDL Number: MFCD00131764
CAS-nummer: 8001-25-0
EINECS: 232-277-0