N-Benzylbenzamide 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
191170250 191170050
ACRO191170250EA 782 DKK
ACRO191170250 ACRO191170050
N-Benzylbenzamide 99%
N-Benzylbenzamide
Formel: C₁₄H₁₃NO
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003070
CAS-nummer: 1485-70-7
EINECS: 216-063-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %