4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-ol
A10819.06 A10819.14 A10819.22
A10819.06EA 810 DKK
A10819.06 A10819.14 A10819.22
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 29558-77-8 Molecular Formula: C12H9BrO Formula Weight: 249.11 Melting Point: 163-168° MDL No.: MFCD00059076
Formel: C₁₂H₉BrO
Molekylvægt: 249.11 g/mol
Smeltepunkt: 163…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059076
CAS-nummer: 29558-77-8