(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B23333.06 B23333.03 B23333.14
B23333.06EA 1770 DKK
B23333.06 B23333.03 B23333.14
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Formel: C₇H₆ClNO₄S
Smeltepunkt: 95…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01859935
CAS-nummer: 58032-84-1
ADR: 8,II