(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H50707.03 H50707.MD
H50707.03EA 1740 DKK
H50707.03 H50707.MD
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 163295-70-3 Molecular Formula: C7H5Cl3O2S Formula Weight: 259.54 UN No.: 3096 MDL No.: MFCD01631928
Formel: C₇H₅CI₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631928
CAS-nummer: 163295-70-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II