6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33234.03 H33234.06
H33234.03EA 321 DKK
H33234.03 H33234.06
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663807
CAS-nummer: 6188-25-6