5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H33240.03
H33240.09
H33240.03EA
773
DKK
H33240.03
H33240.09
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 69214-09-1
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 61-64°
MDL No.: MFCD08275698
Formel:
C₇H₅BrN₂ Smeltepunkt: 61…64 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08275698 CAS-nummer: 69214-09-1 |