Målecylindre, lav form, klasse B, borosilikatglas
Leverandør: Kavalier
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
632432351230 632432341230
KAVA632432351230EA 360 DKK
KAVA632432351230 KAVA632432341230
Målecylindre, lav form, klasse B, borosilikatglas
Cylindere Målecylindre
Borosilicate glass 3,3, class B.
  • Hexagonal glass base with spout