Målecylindre, høj form, klasse B, borosilikatglas
Leverandør: Kavalier
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
632432151546 632432151238 632432151343 632432151130
KAVA632432151546EA 1530 DKK
KAVA632432151546 KAVA632432151238 KAVA632432151343 KAVA632432151130
Målecylindre, høj form, klasse B, borosilikatglas
Cylindere Målecylindre
Borosilicate glass 3.3, tall form, class B.
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Amber graduations