1-Bromisoquinolin 95+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
392590050 392590010
ACRO392590050EA 2990 DKK
ACRO392590050 ACRO392590010
1-Bromisoquinolin 95+%
1-Bromisoquinolin
Formel: C₉H₆BrN
Smeltepunkt: 43…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234478
CAS-nummer: 1532-71-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 48 °C
HPLC ≥95.0 %