3-Brom-5-formylpyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H59224.03 H59224.06
H59224.03EA 607 DKK
H59224.03 H59224.06
3-Brom-5-formylpyridin ≥97%
3-Brom-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Smeltepunkt: 98…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03265758
CAS-nummer: 113118-81-3