Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, Diethyl 1,1-cyclopropane dicarboxyliate
H56568.03 H56568.06 H56568.14
H56568.03EA 433 DKK
H56568.03 H56568.06 H56568.14
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Formel: C₉H₁₄O₄
Molekylvægt: 186.21 g/mol
Kogepunkt: 94…96 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1.055
Flammepunkt: 87 °C (189 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001283
CAS-nummer: 1559-02-0
EINECS: 216-321-6