Serotonin, HCl
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
S21263.A1 S21263.09
S21263.A1EA 0 DKK
S21263.A1 S21263.09
Serotonin, HCl
Serotonin, HCl
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
Molekylvægt: 212.68 g/mol
MDL Number: MFCD00012686
CAS-nummer: 153-98-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III