Strontiumchlorid hexahydrat 99%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
194122500 194120010
ACRO194122500EA 483 DKK
ACRO194122500 ACRO194120010
Strontiumchlorid hexahydrat 99%, ekstra ren
Strontiumchlorid hexahydrat
Formel: SrCl₂·6H₂O
Kogepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115 °C
Massefylde: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149865
CAS-nummer: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Barium (Ba) ≤0.1 %
Calcium (Ca) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %