4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methoxy-α-toluenethiol, p-Methoxytoluene-α-thiol
M1165-25G M1165-5G
TCIAM1165-25GEA 1180 DKK
TCIAM1165-25G TCIAM1165-5G
4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
4-Methoxybenzyl mercaptan
Formel: C₈H₁₀OS
Kogepunkt: 126°C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004871
CAS-nummer: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc62e864cfb13a31f4eaa75743590f17099479f&vid=4bc62e864cfb13a31f4eaa75743590f17099479f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %