Magnesium ≥99.95% (metals basis), rods 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
47073.KFEA 915 DKK
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
Magnesium ≥99.95% (metals basis), rods 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Magnesium
Formel: Mg
Molekylvægt: 24.3 g/mol
Kogepunkt: 1107
Smeltepunkt: 651
Massefylde: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN nummer: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675